Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511063_m1
          See other RGD1310127 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1310127
          Gene Name:
          similar to cDNA sequence BC017158
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 199687775 - 199716205 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511063_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1310127
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001035517.1 NP_001030594.1 10 - 11 1108 66
          GenBank mRNA BC099813.1 - 10 - 11 1108 7930179 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006736.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RGD1310127

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84915 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080856 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080856 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18861 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58275 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101285 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711394 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726124 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726123 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10726120 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389330_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389330_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389330_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389330_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100053152.rn.1 TC0100006736.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100053157.rn.1 TC0100006736.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100053153.rn.1 TC0100006736.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389330_at - -
          Rat Expression Set 230 1389330_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726120 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179066_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21720596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365960 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline