Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511517_m1
          See other ENPP5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Enpp5
          Gene Name:
          ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5
          Gene Aliases:
          E-NPP 5, Npp5
          Chromosome Location:
          Chr.9: 19469276 - 19476675 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511517_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Enpp5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012744.1 NP_001012762.1 3 - 4 1109 118
          XM_006244607.2 XP_006244669.1 3 - 4 1133 118
          GenBank mRNA BC090331.1 - 3 - 4 1109 7300780 118

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001649.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Phosphodiesterase 1700 Inventoried Rat Phosphodiesterase Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Enpp5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell communication
          metabolic process
          molecular_function
          hydrolase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P18744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153672 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18744 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P18744 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18744 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86436 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10926651 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388926_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388926_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013545.rn.1 TC0900001649.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013547.rn.1 TC0900001649.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926651 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20941058 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358663 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline