Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511579_m1
          See other TFEB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tfeb
          Gene Name:
          transcription factor EB
          Gene Aliases:
          Tcfeb
          Chromosome Location:
          Chr.9: 15208141 - 15263966 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511579_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tfeb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025707.1 NP_001020878.1 3 - 4 795 120
          XM_006244440.2 XP_006244502.1 4 - 5 1724 120
          XM_006244442.1 XP_006244504.1 4 - 5 714 120
          XM_006244446.2 XP_006244508.1 4 - 5 1985 120
          GenBank mRNA BC099102.1 - 3 - 4 795 7460021 120

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001531.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tfeb

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          embryonic placenta development
          transcription from RNA polymerase II promoter
          humoral immune response
          lysosome organization
          positive regulation of autophagy
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P975634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P975634 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P975634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P975634 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P975634 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P157179 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90173 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10926288 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373327_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373327_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373327_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373327_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012711.rn.1 TC0900001531.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373327_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373327_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926288 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013379_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21554946 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352113 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline