Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511686_g1
          See other HSP90AB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hsp90ab1
          Gene Name:
          heat shock protein 90 alpha (cytosolic), class B member 1
          Gene Aliases:
          HSP90-BETA, HSP90B, HSPC2, Hspcb
          Chromosome Location:
          Chr.9: 17817791 - 17823163 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511686_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Hsp90ab1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004082.3 NP_001004082.3 9 - 10 1778 123
          GenBank mRNA AY695392.1 - 9 - 10 1778 123
          AY695393.1 - 9 - 10 1766 123
          AY724481.1 - 9 - 10 1749 123
          BC082009.1 - 9 - 10 1804 7131767 123
          FQ231832.1 - 3 - 4 586 123
          FQ233497.1 - 2 - 3 325 123
          S45392.1 - 9 - 10 1810 123

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hsp90ab1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Hsp90 family chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          placenta development
          protein folding
          response to unfolded protein
          response to salt stress
          positive regulation of protein binding
          negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein import into nucleus, translocation
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of cell size
          regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
          cellular response to interleukin-4
          cellular response to organic cyclic compound
          positive regulation of protein serine/threonine kinase activity
          UTP binding
          CTP binding
          double-stranded RNA binding
          protein binding
          ATP binding
          GTP binding
          sulfonylurea receptor binding
          kinase binding
          protein kinase binding
          MHC class II protein complex binding
          dATP binding
          ion channel binding
          poly(A) RNA binding
          unfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P045716 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P140020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045716 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P140020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P140020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P045716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P140020 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P116130 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P287194 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10921850 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375335_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375335_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373460_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393555_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375336_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393555_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373460_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375336_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393555_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375336_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375335_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393555_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375335_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375336_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002358.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002362.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002365.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002352.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002354.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002356.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002359.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002364.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002361.rn.1 TC0900000250.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375335_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375336_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375336_at - -
          Rat Expression Set 230 1375335_at - -
          Rat Expression Set 230 1393555_at - -
          Rat Expression Set 230 1393555_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921850 - -
          Rat Genome U34 Set S45392_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007820_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008074_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236795_s_at - -
          Rat Genome U34 Set S45392_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008074_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236795_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007820_s_at - -
          Rat Genome U34 Set S45392_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22402584 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530363 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354336 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_160703 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49991 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline