Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511851_m1
          See other KLC4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klc4
          Gene Name:
          kinesin light chain 4
          Gene Aliases:
          1200014p03rik, Knsl8
          Chromosome Location:
          Chr.9: 16647581 - 16661463 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511851_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klc4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009601.1 NP_001009601.1 16 - 17 2125 79
          XM_006244516.2 XP_006244578.1 16 - 17 1992 79
          XM_006244517.2 XP_006244579.1 16 - 17 2344 79
          GenBank mRNA BC087116.1 - 16 - 17 2125 7193915 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000219.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klc4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein microtubule binding motor protein microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          microtubule motor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P539312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93181 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P539312 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P539312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P539312 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P539312 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37003 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68652 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926432 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926430 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926431 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10926415 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372328_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372328_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372328_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372328_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900001874.rn.1 TC0900000219.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372328_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372328_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926415 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819681_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21379704 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369588 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67539 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline