Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01512061_g1
          See other TJAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tjap1
          Gene Name:
          tight junction associated protein 1
          Gene Aliases:
          Tjp4
          Chromosome Location:
          Chr.9: 17086456 - 17110770 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01512061_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tjap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108203.1 NP_001101673.1 8 - 9 788 61
          XM_006244524.2 XP_006244586.1 7 - 8 754 61
          XM_006244525.2 XP_006244587.1 7 - 8 751 61
          XM_006244526.2 XP_006244588.1 6 - 7 624 61
          XM_006244527.2 XP_006244589.1 6 - 7 656 61
          XM_006244528.2 XP_006244590.1 6 - 7 653 61
          XM_006244529.2 XP_006244591.1 5 - 6 526 61
          XM_006244530.2 XP_006244592.1 5 - 6 523 61
          XM_006244532.2 XP_006244594.1 6 - 7 651 61
          XM_006244533.2 XP_006244595.1 5 - 6 521 61
          XM_006244534.2 XP_006244596.1 7 - 8 754 61
          XM_006244535.2 XP_006244597.1 5 - 6 1049 61
          GenBank mRNA FQ221753.1 - 5 - 6 1030 61
          FQ221813.1 - 5 - 6 1419 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000234.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          Golgi organization

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P146567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130639 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146567 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P146567 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20452 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85544 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49399 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10921727 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375865_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375865_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375865_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375865_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002093.rn.1 TC0900000234.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002090.rn.1 TC0900000234.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002098.rn.1 TC0900000234.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900002097.rn.1 TC0900000234.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375865_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375865_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921727 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044385_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374474 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline