Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01512147_m1
          See other RGD1565959 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1565959
          Gene Name:
          RGD1565959
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 14883296 - 14896662 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01512147_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1565959
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106886.1 NP_001100356.1 2 - 3 364 71
          XM_008766844.1 XP_008765066.1 2 - 3 273 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000170.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P016484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161353 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016484 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P016484 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P971537 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P227554 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392041_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392041_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394583_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394583_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394583_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394583_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900001371.rn.1 TC0900000170.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394583_at - -
          Rat Expression Set 230 1394583_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392041_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392041_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21194133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364308 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline