Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01512170_m1
          See other TREM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trem2
          Gene Name:
          triggering receptor expressed on myeloid cells 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 14611551 - 14618081 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01512170_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trem2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106884.1 NP_001100354.1 2 - 3 563 70
          XM_006244424.2 XP_006244486.1 2 - 3 631 70
          XM_006244425.2 XP_006244487.1 2 - 3 628 70
          GenBank mRNA FQ229837.1 - 2 - 3 460 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001516.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class II
          detection of lipopolysaccharide
          detection of peptidoglycan
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of calcium-mediated signaling
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          detection of lipoteichoic acid
          cellular response to lipoteichoic acid
          cellular response to peptidoglycan
          dendritic cell differentiation
          positive regulation of protein localization to plasma membrane
          positive regulation of C-C chemokine receptor CCR7 signaling pathway
          positive regulation of CD40 signaling pathway
          lipopolysaccharide binding
          peptidoglycan binding
          lipoteichoic acid binding
          scaffold protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P512838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117503 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P512838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P512838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P512838 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P512838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29781 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10926245 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392759_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382513_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392759_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382513_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392759_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382513_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392759_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382513_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012599.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012591.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012593.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012595.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012590.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012594.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012596.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012598.rn.1 TC0900001516.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382513_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392759_at - -
          Rat Expression Set 230 1392759_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382513_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926245 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348883 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline