Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01512964_m1
          See other STK35 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stk35
          Gene Name:
          serine/threonine kinase 35
          Gene Aliases:
          Stk35l1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 122307967 - 122340205 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01512964_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stk35
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107773.1 NP_001101243.1 3 - 4 2701 67
          XM_006234974.2 XP_006235036.1 3 - 4 1649 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001705.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018821 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018821 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P606504 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18249 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10839805 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012204.rn.1 TC0300001705.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012205.rn.1 TC0300001705.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839805 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029649_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21263349 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355224 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0