Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01513679_m1
          See other TTC17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ttc17
          Gene Name:
          tetratricopeptide repeat domain 17
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 83198832 - 83306619 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01513679_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ttc17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107752.2 NP_001101222.2 17 - 18 2433 60
          XM_006234582.2 XP_006234644.1 17 - 18 2462 60
          GenBank mRNA BC168714.1 - 17 - 18 2433 9025859 60

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003720.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          actin filament polymerization
          cilium organization

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P117373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65547 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117373 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P117373 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P571169 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48902 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52946 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43073 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10847668 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372854_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372854_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372854_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372854_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028362.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028363.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028353.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028364.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028368.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028356.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028365.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028357.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028367.rn.1 TC0300003720.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372854_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372854_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847668 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229046_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21931799 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365991 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-xpdfw:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline