Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01514443_g1
          See other PACSIN3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pacsin3
          Gene Name:
          protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3
          Gene Aliases:
          SdpIII
          Chromosome Location:
          Chr.3: 80068679 - 80081058 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01514443_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pacsin3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009966.2 NP_001009966.1 9 - 10 1246 69
          XM_006234509.2 XP_006234571.1 10 - 11 1445 69
          XM_006234510.2 XP_006234572.1 10 - 11 1366 69
          XM_006234511.2 XP_006234573.1 9 - 10 1404 69
          XM_008762007.1 XP_008760229.1 10 - 11 1432 69
          GenBank mRNA AY858802.1 - 8 - 9 1156 69
          BC100636.1 - 9 - 10 1246 5620884 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pacsin3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytoskeleton organization
          regulation of endocytosis
          negative regulation of endocytosis
          positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis
          negative regulation of calcium ion transport
          membrane tubulation
          phospholipid binding
          cytoskeletal protein binding
          lipid binding
          calcium channel inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P063676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938659 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P063676 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P063676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P063676 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10837845 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372603_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372603_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372603_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372603_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300007987.rn.1 TC0300001134.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372603_at - -
          Rat Expression Set 230 1372603_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837845 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924922_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21624687 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530518 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376618 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_161179 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline