Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01514801_m1
          See other ZC3H8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zc3h8
          Gene Name:
          zinc finger CCCH type containing 8
          Gene Aliases:
          Zc3hdc8
          Chromosome Location:
          Chr.3: 121471836 - 121488528 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01514801_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zc3h8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012090.1 NP_001012090.1 6 - 7 855 87
          GenBank mRNA BC079122.1 - 6 - 7 855 7126707 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004133.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zc3h8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of T cell differentiation in thymus
          snRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          snRNA transcription from RNA polymerase III promoter
          T cell homeostasis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter
          response to antibiotic
          positive regulation of thymocyte apoptotic process
          RNA polymerase II intronic transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          sequence-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P733027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134986 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P733027 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P733027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P733027 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P497153 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72225 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40264 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54188 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849813 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397886_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378119_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397886_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378119_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397886_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378119_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378119_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397886_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300032154.rn.1 TC0300004133.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300032157.rn.1 TC0300004133.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378119_at - -
          Rat Expression Set 230 1378119_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397886_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397886_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849813 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22022295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376913 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline