Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01514839_m1
          See other RAPGEF4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rapgef4
          Gene Name:
          Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 4
          Gene Aliases:
          CAMP-GEFII, CAMPS, Cgef2, Epac2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 58632380 - 58925127 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01514839_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rapgef4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008761973.1 XP_008760195.1 30 - 31 2948 78
          GenBank mRNA AB031229.1 - 30 - 31 3124 78
          U78517.1 - 13 - 14 1187 78

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          signal transduction
          small GTPase mediated signal transduction
          heart development
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          calcium ion regulated exocytosis
          regulation of exocytosis
          cAMP-mediated signaling
          insulin secretion
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of protein kinase activity
          regulation of dendrite development
          negative regulation of synaptic transmission
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          cAMP-dependent protein kinase regulator activity
          Ras GTPase binding
          cAMP binding
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P445318 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P445318 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P445318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P445318 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P445318 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1044760 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48509 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10836890 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371081_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371081_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371081_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371081_at - -
          Rat Expression Set 230 1371081_at - -
          Rat Expression Set 230 1371081_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836890 - -
          Rat Genome U34 Set U78517_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21338744 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354760 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48700 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline