Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01514853_m1
          See other CHGB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chgb
          Gene Name:
          chromogranin B (secretogranin 1)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 125428260 - 125441601 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01514853_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chgb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012526.2 NP_036658.2 4 - 5 2216 64
          XM_006235072.2 XP_006235134.1 5 - 6 2126 64
          GenBank mRNA AF019974.1 - 4 - 5 2016 64
          BC128743.1 - 4 - 5 2035 8370781 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001776.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chgb

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P037475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606778 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P037475 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P037475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P037475 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P485961 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76352 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88638 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10840105 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368034_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368034_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368034_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368034_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012816.rn.1 TC0300001776.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012818.rn.1 TC0300001776.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368034_at - -
          Rat Expression Set 230 1368034_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10840105 - -
          Rat Genome U34 Set AF019974_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21112970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359665 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62374 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline