Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01515220_g1
          See other ZC3H15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zc3h15
          Gene Name:
          zinc finger CCCH-type containing 15
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 71020426 - 71040159 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01515220_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zc3h15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010963.1 NP_001010963.1 3 - 4 327 60
          GenBank mRNA AY377983.1 - 3 - 4 283 60
          BC088438.1 - 3 - 4 327 7126102 60
          FQ232115.1 - 3 - 4 406 60
          FQ233565.1 - 3 - 4 429 60

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zc3h15

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytokine-mediated signaling pathway
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P048824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178612 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P048824 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P356492 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10896 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51069 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10837266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10764523 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385921_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373380_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373380_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385921_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385921_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373380_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385921_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373380_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300007068.rn.1 TC0300000957.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373380_at - -
          Rat Expression Set 230 1373380_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385921_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385921_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10837266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764523 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179144_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21479967 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355469 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63358 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-snt5b:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline