Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01515286_m1
          See other TRIM44 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim44
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 44
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 91968781 - 92242138 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01515286_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim44
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013203.1 NP_001013221.1 3 - 4 985 83
          GenBank mRNA AY551091.1 - 3 - 4 985 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003756.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim44

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P506358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61304 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P506358 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P506358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P506358 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P506363 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P506358 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32574 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30371 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22673 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64494 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54847 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98775 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47544 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100704 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10847754 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394130_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394130_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394130_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394130_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028552.rn.1 TC0300003756.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394130_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394130_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847754 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946190_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0