Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01516216_m1
          See other ZMYM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zmym1
          Gene Name:
          zinc finger, MYM-type 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 145106518 - 145123869 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01516216_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zmym1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107983.1 NP_001101453.1 7 - 8 1036 99
          XM_006238878.2 XP_006238940.1 5 - 6 2240 99
          XM_006238879.1 XP_006238941.1 7 - 8 950 99
          XM_006238880.2 XP_006238942.1 6 - 7 974 99
          GenBank mRNA BC160845.1 - 6 - 7 929 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003627.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          nucleic acid binding
          zinc ion binding
          protein dimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P716283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74556 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716283 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P716283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P716283 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P716283 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10879919 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376189_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376189_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376189_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376189_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027041.rn.1 TC0500003627.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027042.rn.1 TC0500003627.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027043.rn.1 TC0500003627.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027040.rn.1 TC0500003627.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376189_at - -
          Rat Expression Set 230 1376189_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879919 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA849377_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA849377_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072588_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22063246 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351975 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline