Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01516590_m1
          See other ICMT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Icmt
          Gene Name:
          isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase
          Gene Aliases:
          fcmt
          Chromosome Location:
          Chr.5: 169475270 - 169482031 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01516590_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Icmt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133310.2 NP_579844.2 1 - 2 254 77
          GenBank mRNA AF075595.1 - 1 - 2 77
          BC083923.1 - 1 - 2 350 77
          CB616023.1 - 1 - 2 254 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001999.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Icmt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          liver development
          protein methylation
          C-terminal protein methylation
          protein localization
          positive regulation of cell proliferation
          multicellular organism growth
          S-adenosylhomocysteine metabolic process
          S-adenosylmethioninamine metabolic process
          regulation of Ras protein signal transduction
          regulation of nucleic acid-templated transcription
          regulation of RNA biosynthetic process
          protein C-terminal S-isoprenylcysteine carboxyl O-methyltransferase activity
          cAMP response element binding protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P122731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P271668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93706 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P271668 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P271668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P271668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P122731 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P271668 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701880415 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54291 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102354 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701880415 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874319 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388184_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388184_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395311_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395311_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395311_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388184_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388184_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395311_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500015029.rn.1 TC0500001999.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500015026.rn.1 TC0500001999.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500015027.rn.1 TC0500001999.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388184_at - -
          Rat Expression Set 230 1388184_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395311_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395311_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874319 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363862 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66741 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline