Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517104_m1
          See other CIPC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cipc
          Gene Name:
          CLOCK-interacting pacemaker
          Gene Aliases:
          RGD1309492
          Chromosome Location:
          Chr.6: 110968052 - 110990912 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517104_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cipc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108044.2 NP_001101514.2 3 - 4 519 64
          XM_006240377.2 XP_006240439.1 3 - 4 445 64
          XM_006240378.2 XP_006240440.1 3 - 4 1158 64
          XM_006240380.2 XP_006240442.1 3 - 4 581 64
          XM_008764796.1 XP_008763018.1 4 - 5 698 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001228.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          negative regulation of circadian rhythm
          negative regulation of transcription, DNA-templated

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P505320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P039792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100017 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P505320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039792 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P505320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P039792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P505320 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P324013 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69050 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10886157 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374568_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374568_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374568_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374568_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008726.rn.1 TC0600001228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008728.rn.1 TC0600001228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008727.rn.1 TC0600001228.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374568_at - -
          Rat Expression Set 230 1374568_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886157 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799726_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21652615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363151 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline