Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517251_m1
          See other POMT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pomt2
          Gene Name:
          protein-O-mannosyltransferase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 111137329 - 111176991 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517251_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pomt2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001047114.1 NP_001040579.1 3 - 4 920 58
          GenBank mRNA AB246667.1 - 3 - 4 920 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002906.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein O-linked glycosylation
          mannosylation
          mannosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P132732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68205 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100933 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100933 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P132732 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P126506 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88386 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891339 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020600.rn.1 TC0600002906.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891339 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229788_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366086 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-fcf5f9d6d-dcxfx:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 856de8fa7eff2d55603d92afdf035972e45c3e8a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.51.0-2026.05.21-1.0