Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517759_m1
          See other GALC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Galc
          Gene Name:
          galactosylceramidase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 122177195 - 122239411 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517759_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Galc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005888.1 NP_001005888.1 16 - 17 1910 71
          XM_008764799.1 XP_008763021.1 16 - 17 2346 71
          GenBank mRNA AY386370.1 - 16 - 17 1910 71
          FQ223346.1 - 16 - 17 1929 71
          FQ228993.1 - 16 - 17 1929 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002983.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Galc

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          galactosidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          galactosylceramide catabolic process
          galactosylceramidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P18701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18701 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P18701 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18701 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66093 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89624 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101214 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83333 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891502 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021027.rn.1 TC0600002983.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891502 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20739121 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376938 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline