Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517807_m1
          See other ENTPD5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Entpd5
          Gene Name:
          ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5
          Gene Aliases:
          Pcph
          Chromosome Location:
          Chr.6: 108087677 - 108123811 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517807_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Entpd5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199394.1 NP_955426.1 14 - 15 1416 76
          XM_006240343.2 XP_006240405.1 15 - 16 2104 76
          XM_006240344.1 XP_006240406.1 15 - 16 1464 76
          XM_006240345.2 XP_006240407.1 15 - 16 2079 76
          XM_006240346.2 XP_006240408.1 14 - 15 1563 76
          GenBank mRNA BC062044.1 - 14 - 15 1416 5597848 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002856.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Entpd5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase nucleotide phosphatase phosphatase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein N-linked glycosylation
          cell proliferation
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cell growth
          positive regulation of glycolytic process
          ATP metabolic process
          'de novo' posttranslational protein folding
          guanosine-diphosphatase activity
          uridine-diphosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P418944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158369 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P418944 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P418944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P418944 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P418944 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4400 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104936 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15683 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891104 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382434_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382434_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382434_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382434_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020110.rn.1 TC0600002856.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382434_at - -
          Rat Expression Set 230 1382434_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891104 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236668_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21706096 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373210 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58634 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline