Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01518272_m1
          See other EML5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eml5
          Gene Name:
          echinoderm microtubule associated protein like 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 122768667 - 122898045 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01518272_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eml5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001003402.2 NP_001003402.2 19 - 20 3237 79
          XM_003750213.3 XP_003750261.1 19 - 20 3284 79
          XM_008764827.1 XP_008763049.1 19 - 20 3284 79
          XM_008764828.1 XP_008763050.1 19 - 20 3285 79
          GenBank mRNA AY445136.1 - 19 - 20 3245 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600003000.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eml5

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P716774 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P716774 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P103259 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P103259 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P716774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P103259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P716774 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P716774 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21508 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11457 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86770 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97450 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32407 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891561 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021136.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021154.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021118.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021119.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021120.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021129.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021140.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021141.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021149.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021152.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021153.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021125.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021137.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021139.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021150.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021124.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021127.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021130.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021135.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021148.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021155.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021123.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021128.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021132.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021122.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021151.rn.1 TC0600003000.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891548 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059717_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21573773 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373851 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline