Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01518553_m1
          See other CDC14A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdc14a
          Gene Name:
          cell division cycle 14A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 219302577 - 219458345 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01518553_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdc14a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107718.2 NP_001101188.2 12 - 13 1868 57
          NM_001134856.1 NP_001128328.1 12 - 13 1794 57
          XM_008761460.1 XP_008759682.1 13 - 14 1318 57
          GenBank mRNA BC161876.1 - 12 - 13 1868 7115002 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004532.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Phosphatase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          molecular_function
          protein tyrosine phosphatase activity
          protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P771864 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P20422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90950 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P771864 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P20422 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P771864 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P20422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P20422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P771864 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P771864 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P917844 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20422 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 490 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826265 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10826264 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376782_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376782_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376782_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376782_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200031530.rn.1 TC0200004532.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200031531.rn.1 TC0200004532.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376782_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376782_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826264 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178058_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21267573 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360390 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline