Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01519084_m1
          See other RGD1311517 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1311517
          Gene Name:
          similar to RIKEN cDNA 9430015G10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 173542061 - 173559761 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01519084_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1311517
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014072.1 NP_001014094.1 3 - 4 325 62
          XM_006239579.2 XP_006239641.1 2 - 3 508 62
          XM_006239582.2 XP_006239644.1 2 - 3 508 62
          XM_008764362.1 XP_008762584.1 2 - 3 510 62
          XM_008764363.1 XP_008762585.1 3 - 4 621 62
          XM_008764364.1 XP_008762586.1 3 - 4 478 62
          XM_008764365.1 XP_008762587.1 2 - 3 367 62
          XM_008764366.1 XP_008762588.1 2 - 3 114 62
          GenBank mRNA BC083613.1 - 3 - 4 325 7133773 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002093.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RGD1311517

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P730677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123216 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P730677 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P730677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P730677 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P730677 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52230 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48931 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874847 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378750_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382502_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381447_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382502_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391662_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378750_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381447_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391662_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391662_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382502_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382502_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391662_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381447_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381447_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016107.rn.1 TC0500002093.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382502_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391662_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382502_at - -
          Rat Expression Set 230 1391662_at - -
          Rat Expression Set 230 1381447_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381447_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874847 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008094_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104367_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070480_s_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline