Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01519754_m1
          See other HP1BP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hp1bp3
          Gene Name:
          heterochromatin protein 1, binding protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 156581732 - 156609059 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01519754_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hp1bp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199108.1 NP_954539.1 1201 88
          GenBank mRNA BC061837.1 - 1201 5599940 88
          FQ217687.1 - 1168 88

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hp1bp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleosome assembly
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of cell proliferation
          heterochromatin organization
          cellular response to hypoxia
          regulation of nucleus size
          DNA binding
          nucleosome binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P343694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117380 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P343694 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P343694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P343694 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P343694 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14354 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873265 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10873260 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371637_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371637_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392310_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392310_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371637_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371637_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371637_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371637_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873260 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA956910_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22346504 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362886 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67378 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline