Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01520428_m1
          See other CDCA8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdca8
          Gene Name:
          cell division cycle associated 8
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 142911310 - 142933536 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01520428_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdca8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025050.1 NP_001020221.1 9 - 10 953 60
          XM_008764064.1 XP_008762286.1 10 - 11 953 60
          GenBank mRNA BC079274.1 - 9 - 10 953 7134027 60
          BC079293.1 - 10 - 11 932 7134482 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003586.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdca8

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          mitotic nuclear division
          mitotic metaphase plate congression
          chromosome organization
          cell division

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P594610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64976 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P594610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P594610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P594610 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P594610 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56577 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44640 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10879704 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371928_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371928_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371928_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371928_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026662.rn.1 TC0500003586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500026663.rn.1 TC0500003586.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371928_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371928_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879704 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230215_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21617187 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370283 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline