Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01520520_m1
          See other PLA2G2D GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pla2g2d
          Gene Name:
          phospholipase A2, group IID
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 157222636 - 157228795 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01520520_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pla2g2d
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013428.1 NP_001013446.1 3 - 4 316 65
          GenBank mRNA BC079065.1 - 3 - 4 329 65
          BC091221.1 - 3 - 4 316 7125035 65
          FQ227390.1 - 3 - 4 293 65
          FQ231588.1 - 3 - 4 293 65
          FQ234103.1 - 3 - 4 293 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001758.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Inflammation Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pla2g2d

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phospholipid metabolic process
          lipid catabolic process
          phospholipase A2 activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P717175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P717175 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P717175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P717175 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P197052 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72710 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10873336 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392308_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392308_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392308_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392308_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500013075.rn.1 TC0500001758.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392308_at - -
          Rat Expression Set 230 1392308_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10873336 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044869_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371765 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline