Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01520600_m1
          See other CNKSR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cnksr1
          Gene Name:
          connector enhancer of kinase suppressor of Ras 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 152447348 - 152458005 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01520600_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cnksr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039011.1 NP_001034100.1 14 - 15 1329 92
          GenBank mRNA BC099788.1 - 14 - 15 1329 7934518 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003805.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Ras protein signal transduction
          Rho protein signal transduction
          biological_process
          molecular_function
          protein binding, bridging

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P669388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164948 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P669388 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P669388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P669388 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P669388 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29899 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10880472 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393740_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393740_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393740_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393740_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500028554.rn.1 TC0500003805.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393740_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393740_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10880472 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21134880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357016 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline