Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01520908_m1
          See other S100PBP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          S100pbp
          Gene Name:
          S100P binding protein
          Gene Aliases:
          RGD1564943
          Chromosome Location:
          Chr.5: 147333890 - 147375134 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01520908_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: S100pbp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134628.1 NP_001128100.1 6 - 7 1287 86
          XM_006238956.2 XP_006239018.1 6 - 7 1254 86
          XM_006238957.2 XP_006239019.1 6 - 7 1558 86
          XM_006238958.2 XP_006239020.1 6 - 7 1270 86
          XM_006238959.2 XP_006239021.1 5 - 6 1140 86
          XM_006238960.1 XP_006239022.1 5 - 6 1199 86
          XM_006238961.2 XP_006239023.1 7 - 8 1128 86
          XM_006238963.2 XP_006239025.1 7 - 8 1024 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003660.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          calcium-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P084038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57348 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P084038 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P084038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P084038 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P477735 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P549724 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10803505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10879969 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395064_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395064_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395064_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395064_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027255.rn.1 TC0500003660.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500027253.rn.1 TC0500003660.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1395064_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395064_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10879969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803505 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20807396 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040693 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline