Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01521266_m1
          See other GNB5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gnb5
          Gene Name:
          guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 82254862 - 82286493 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01521266_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gnb5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031770.3 NP_113958.1 9 - 10 887 90
          XM_008766344.1 XP_008764566.1 11 - 12 1523 90
          GenBank mRNA AF001953.1 - 9 - 10 887 90
          AY552803.1 - 9 - 10 887 90
          BC089221.1 - 9 - 10 901 7320619 90
          DQ120491.1 - 9 - 10 894 90
          DQ120492.1 - 9 - 10 894 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001116.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gnb5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          heterotrimeric G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of voltage-gated calcium channel activity
          signal transducer activity
          G-protein gamma-subunit binding
          GTPase activating protein binding
          chaperone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P233569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34932 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P233569 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P233569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P233569 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P233569 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10098 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700436106 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3359 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6874 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37866 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700436106 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10911678 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382105_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382105_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382105_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382105_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800008243.rn.1 TC0800001116.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382105_at - -
          Rat Expression Set 230 1382105_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911678 - -
          Rat Genome U34 Set AF001953_at - -
          Rat Genome U34 Set AF001953_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112231_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21893248 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650386 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52233 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline