Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01521829_m1
          See other PRPF38B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prpf38b
          Gene Name:
          pre-mRNA processing factor 38B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 211706245 - 211715271 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01521829_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prpf38b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024305.2 NP_001019476.1 4 - 5 832 68
          XM_006233172.1 XP_006233234.1 5 - 6 588 68
          XM_008761421.1 XP_008759643.1 4 - 5 883 68
          GenBank mRNA BC079264.1 - 4 - 5 781 7133560 68
          FQ210223.1 - 4 - 5 812 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004483.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prpf38b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA processing
          RNA splicing
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051154 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P831504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43114 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P831504 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051154 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051154 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P831504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P831504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051154 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67091 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37799 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82600 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10826130 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374500_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379691_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385455_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374500_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385455_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379691_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385455_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385455_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374500_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374500_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379691_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379691_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200031246.rn.1 TC0200004483.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374500_at - -
          Rat Expression Set 230 1374500_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379691_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385455_at - -
          Rat Expression Set 230 1385455_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379691_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826130 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011571_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI237090_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20761452 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359746 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline