Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01521858_m1
          See other RAP1GDS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rap1gds1
          Gene Name:
          RAP1, GTP-GDP dissociation stimulator 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 244258549 - 244370983 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01521858_m1
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 4,430.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4430.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Rap1gds1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107728.1 NP_001101198.1 12 - 13 1547 94
          XM_006233395.2 XP_006233457.1 10 - 11 3607 94
          XM_008761511.1 XP_008759733.1 10 - 11 3611 94
          XM_008761512.1 XP_008759734.1 11 - 12 1326 94

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004786.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vascular smooth muscle contraction
          myosin filament assembly
          negative regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of mitochondrial calcium ion concentration
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P384531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26786 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P384531 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P384531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P384531 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P432826 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P384531 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77371 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13151 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66488 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827043 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379752_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379752_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373811_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373811_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373811_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373811_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200033224.rn.1 TC0200004786.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373811_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373811_at - -
          Rat Expression Set 230 1379752_at - -
          Rat Expression Set 230 1379752_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827043 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA942728_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21423032 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356569 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline