Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01521919_m1
          See other EMCN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Emcn
          Gene Name:
          endomucin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 242634314 - 242714190 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01521919_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Emcn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004228.1 NP_001004228.1 9 - 10 748 67
          XM_006233366.2 XP_006233428.1 10 - 11 854 67
          GenBank mRNA BC079155.1 - 9 - 10 748 7128709 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002271.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Emcn

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          single organismal cell-cell adhesion
          regulation of cell adhesion
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P240274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116903 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P240274 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P240274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P240274 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P240274 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10525 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18324 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95122 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5987 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31641 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104780 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819305 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372587_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372587_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372587_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372587_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200015771.rn.1 TC0200002271.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372587_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372587_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819305 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172271_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21991170 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353553 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55403 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline