Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01522514_m1
          See other RPE65 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpe65
          Gene Name:
          retinal pigment epithelium 65
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 266141581 - 266169197 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01522514_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpe65
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053562.3 NP_446014.2 5 - 6 544 65
          GenBank mRNA AF035673.1 - 5 - 6 546 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002467.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpe65

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retina homeostasis
          neural retina development
          regulation of rhodopsin gene expression
          visual perception
          circadian rhythm
          insulin receptor signaling pathway
          response to light stimulus
          retinol metabolic process
          retinal metabolic process
          camera-type eye development
          detection of light stimulus involved in visual perception
          retina development in camera-type eye
          retina morphogenesis in camera-type eye
          cellular response to electrical stimulus
          retinal isomerase activity
          metal ion binding
          all-trans-retinyl-palmitate hydrolase, 11-cis retinol forming activity
          all-trans-retinyl-ester hydrolase, 11-cis retinol forming activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P154122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147380 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P154122 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P154122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P154122 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P540235 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103212 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819961 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369056_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369056_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369056_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369056_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200017326.rn.1 TC0200002467.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369056_at - -
          Rat Expression Set 230 1369056_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819961 - -
          Rat Genome U34 Set AF035673_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21104845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361431 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69219 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline