Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01522942_m1
          See other CTBS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ctbs
          Gene Name:
          chitobiase, di-N-acetyl-
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 252305874 - 252320387 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01522942_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ctbs
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031023.1 NP_112285.1 6 - 7 919 64
          GenBank mRNA BC088129.1 - 6 - 7 922 7323494 64
          FQ229296.1 - 4 - 5 542 64
          M95768.1 - 6 - 7 919 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002372.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ctbs

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chitin catabolic process
          oligosaccharide catabolic process
          chitinase activity
          chitin binding
          hydrolase activity, acting on glycosyl bonds

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P493567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2943 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P493567 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P493567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P493567 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P493567 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702149577 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88813 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75204 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702149577 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819726 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368331_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368331_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368331_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368331_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016682.rn.1 TC0200002372.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016683.rn.1 TC0200002372.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016680.rn.1 TC0200002372.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368331_at - -
          Rat Expression Set 230 1368331_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819726 - -
          Rat Genome U34 Set M95768_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21179166 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363445 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69554 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline