Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01523449_g1
          See other GSTM4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gstm4
          Gene Name:
          glutathione S-transferase mu 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 210834018 - 210839242 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01523449_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gstm4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024304.1 NP_001019475.1 6 - 7 538 99
          GenBank mRNA BC091199.1 - 6 - 7 538 7379741 99
          FJ179403.1 - 6 - 7 442 99
          FQ223925.1 - 5 - 6 400 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004456.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gstm4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutathione metabolic process
          nitrobenzene metabolic process
          xenobiotic catabolic process
          glutathione transferase activity
          enzyme binding
          protein homodimerization activity
          glutathione binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P014727 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P728149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P728149 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P014727 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P728149 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P014727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P728149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P014727 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P728149 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825931 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375909_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375909_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375909_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375909_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030900.rn.1 TC0200004456.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030902.rn.1 TC0200004456.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030901.rn.1 TC0200004456.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030899.rn.1 TC0200004456.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375909_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375909_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825931 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104798_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21848468 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374123 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline