Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01523470_m1
          See other PIGK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pigk
          Gene Name:
          phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class K
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 257911100 - 257997735 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01523470_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pigk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011953.1 NP_001011953.1 9 - 10 1000 64
          XM_008761549.1 XP_008759771.1 9 - 10 1026 64
          GenBank mRNA BC083636.1 - 9 - 10 1000 7134753 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002418.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pigk

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          attachment of GPI anchor to protein
          GPI-anchor transamidase activity
          cysteine-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37651 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11426 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11426 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11426 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32241 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87121 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42068 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47630 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66519 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59050 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819816 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373101_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373101_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373101_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373101_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200017014.rn.1 TC0200002418.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200017016.rn.1 TC0200002418.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373101_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373101_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819816 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236743_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21340026 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375262 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376262 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline