Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01524998_m1
          See other FAM118B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam118b
          Gene Name:
          family with sequence similarity 118, member B
          Gene Aliases:
          Ppp4r1l, RGD1307173
          Chromosome Location:
          Chr.8: 36416769 - 36467617 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01524998_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam118b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025283.1 NP_001020454.1 5 - 6 994 70
          XM_006242784.2 XP_006242846.1 6 - 7 1074 70
          XM_008766056.1 XP_008764278.1 6 - 7 1164 70
          GenBank mRNA BC098017.1 - 5 - 6 994 7454942 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800002214.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fam118b

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P490159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67661 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P490159 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P490159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P490159 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P490159 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5949 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61469 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10916052 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382253_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382253_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382253_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382253_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800017843.rn.1 TC0800002214.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382253_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382253_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10916052 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175558_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21334991 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline