Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01526163_g1
          See other PBX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pbx2
          Gene Name:
          pre-B-cell leukemia homeobox 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4357805 - 4362730 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01526163_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pbx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001002828.2 NP_001002828.1 8 - 9 1284 153

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000147.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pbx2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proximal/distal pattern formation
          embryonic limb morphogenesis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P592157 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P592157 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P592157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P592157 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P592157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831472 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389432_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389432_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389432_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389432_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001340.rn.1 TC2000000147.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001338.rn.1 TC2000000147.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001339.rn.1 TC2000000147.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389432_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389432_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831472 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176804_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21462707 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353382 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline