Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01526466_g1
          See other RAB18 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rab18
          Gene Name:
          RAB18, member RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 59844724 - 59876722 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01526466_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rab18
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012468.1 NP_001012486.1 2 - 3 171 120
          XM_006254132.2 XP_006254194.1 2 - 3 228 120
          GenBank mRNA BC089957.1 - 2 - 3 171 7312864 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rab18

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          eye development
          intracellular protein transport
          brain development
          metabolic process
          Rab protein signal transduction
          lipid particle organization
          endoplasmic reticulum tubular network organization
          GTPase activity
          GTP binding
          GDP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P627219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170864 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P627219 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P627219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P627219 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10725 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42425 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10929319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10795646 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389292_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389292_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389292_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389292_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700005628.rn.1 TC1700000838.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389292_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389292_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929319 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171952_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21855501 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22379717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374659 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline