Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01526544_m1
          See other GPR158 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpr158
          Gene Name:
          G protein-coupled receptor 158
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 88215131 - 88654352 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01526544_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpr158
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001170326.1 NP_001163797.1 10 - 11 2848 132
          XM_008771857.1 XP_008770079.1 8 - 9 1172 132
          XM_008771858.1 XP_008770080.1 7 - 8 1007 132
          XM_008771859.1 XP_008770081.1 8 - 9 1192 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001132.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          protein localization to plasma membrane
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P053197 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P125471 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P026848 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P053197 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P026848 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P125471 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P053197 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P026848 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P125471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P053197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P026848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P125471 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P386991 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11416 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P125471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10796701 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384004_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384004_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007805.rn.1 TC1700001132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007807.rn.1 TC1700001132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007806.rn.1 TC1700001132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007808.rn.1 TC1700001132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007809.rn.1 TC1700001132.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384004_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384004_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227942_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21579747 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21870610 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline