Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01526940_m1
          See other CROT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Crot
          Gene Name:
          carnitine O-octanoyltransferase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 22080176 - 22116265 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01526940_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Crot
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031987.1 NP_114193.1 12 - 13 1356 82
          XM_006236004.2 XP_006236066.1 12 - 13 1516 82
          XM_006236005.2 XP_006236067.1 13 - 14 2846 82
          GenBank mRNA BC074004.1 - 12 - 13 1376 7098081 82
          J02844.1 - 1797 82
          U26033.1 - 12 - 13 1356 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000237.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Crot

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          acyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          medium-chain fatty acid transport
          generation of precursor metabolites and energy
          fatty acid metabolic process
          fatty acid beta-oxidation
          carnitine metabolic process
          response to organonitrogen compound
          fatty acid transport
          long-chain fatty acid transport
          coenzyme A metabolic process
          response to drug
          medium-chain fatty acid metabolic process
          receptor binding
          carnitine O-octanoyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1049865 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1049865 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1049865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1049865 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1049865 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701531239 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701531239 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10860548 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387183_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368426_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368426_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387183_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368426_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387183_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368426_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387183_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001674.rn.1 TC0400000237.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387183_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387183_at - -
          Rat Expression Set 230 1368426_at - -
          Rat Expression Set 230 1368426_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860548 - -
          Rat Genome U34 Set U26033_at - -
          Rat Genome U34 Set J02844_s_at - -
          Rat Genome U34 Set J02844_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20834849 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354653 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58547 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline