Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01527321_m1
          See other PROS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pros1
          Gene Name:
          protein S (alpha)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 1206648 - 1288140 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01527321_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pros1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031086.2 NP_112348.2 14 - 15 1942 62
          XM_006240719.2 XP_006240781.1 12 - 13 2228 62
          XM_008765045.1 XP_008763267.1 12 - 13 1674 62
          GenBank mRNA CK366505.1 - 2 - 3 367 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000008.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pros1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood coagulation
          response to lipopolysaccharide
          fibrinolysis
          positive regulation of phagocytosis
          negative regulation of coagulation
          calcium ion binding
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P850422 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P850422 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P850422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P850422 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P850422 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15755 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P540126 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85566 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102598 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14920 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27484 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78208 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8836 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96126 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36588 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23403 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86953 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52423 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10930660 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371037_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371037_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371037_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371037_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700000041.rn.1 TC0700000008.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371037_at - -
          Rat Expression Set 230 1371037_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10930660 - -
          Rat Genome U34 Set U06230_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230928_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175709_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236280_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21260114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369010 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline