Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01528923_m1
          See other RAE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rae1
          Gene Name:
          ribonucleic acid export 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 171013038 - 171030392 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01528923_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rae1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033708.1 NP_001028880.1 8 - 9 745 96
          XM_006235692.2 XP_006235754.1 9 - 10 1056 96
          XM_008762517.1 XP_008760739.1 7 - 8 1347 96
          XM_008762518.1 XP_008760740.1 8 - 9 1939 96
          XM_008762519.1 XP_008760741.1 8 - 9 669 96
          GenBank mRNA BC104721.1 - 8 - 9 745 7383476 96
          BC105758.1 - 8 - 9 752 5623260 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002488.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rae1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular response to organic cyclic compound
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P151001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9421 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151001 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P151001 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P460456 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97700 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10842577 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395465_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392464_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392464_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395465_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395465_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392464_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395465_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392464_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018354.rn.1 TC0300002488.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018353.rn.1 TC0300002488.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1395465_at - -
          Rat Expression Set 230 1392464_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392464_at - -
          Rat Expression Set 230 1395465_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842577 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059402_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029703_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145539_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22382197 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353777 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline