Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01529736_m1
          See other BGN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bgn
          Gene Name:
          biglycan
          Gene Aliases:
          BSPG1
          Chromosome Location:
          Chr.X: 157319042 - 157331204 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01529736_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bgn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017087.1 NP_058783.1 7 - 8 1037 107
          GenBank mRNA AY724513.1 - 7 - 8 1040 107
          BC072480.1 - 7 - 8 1045 7104041 107
          U17834.1 - 7 - 8 1037 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00002654.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bgn

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel remodeling
          peptide cross-linking via chondroitin 4-sulfate glycosaminoglycan
          glycosaminoglycan binding
          extracellular matrix binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P059895 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105883 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059895 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11812 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11812 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11812 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11812 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39151 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10935890 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367594_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367594_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367594_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367594_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00016645.rn.1 TC0X00002654.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00016646.rn.1 TC0X00002654.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367594_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367594_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935890 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859830_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U17834_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21528102 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040208 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50214 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline