Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01530321_m1
          See other MYH11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Myh11
          Gene Name:
          myosin, heavy chain 11, smooth muscle
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 764421 - 859184 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01530321_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Myh11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001170600.1 NP_001164071.1 27 - 28 3798 62
          XM_006245842.2 XP_006245904.1 29 - 30 3926 62
          XM_006245844.2 XP_006245906.1 29 - 30 3921 62

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000011.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          smooth muscle contraction
          metabolic process
          elastic fiber assembly
          cardiac muscle fiber development
          motor activity
          actin binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          structural constituent of muscle

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P030190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P137375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P030190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P137375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P030190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P137375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P030190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P137375 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P489468 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P274021 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700311459 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28429 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13033 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35019 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79766 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700311459 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731265 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10731247 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370896_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370896_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381219_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381219_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370896_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370896_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381219_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381219_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000000128.rn.1 TC1000000011.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370896_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370896_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1381219_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381219_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731247 - -
          Rat Genome U34 Set X16261_i_at - -
          Rat Genome U34 Set S61948_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X16262_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20708339 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368883 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371040 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60087 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline