Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01530459_m1
          See other GATA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gata4
          Gene Name:
          GATA binding protein 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 46386703 - 46432914 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01530459_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gata4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_144730.1 NP_653331.1 6 - 7 1704 68
          XM_006252189.2 XP_006252251.1 5 - 6 1284 68
          GenBank mRNA L22761.1 - 6 - 7 1704 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001907.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gata4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          gastrulation with mouth forming second
          endoderm formation
          heart looping
          heart morphogenesis
          atrioventricular valve morphogenesis
          atrioventricular valve formation
          endocardial cushion development
          cardiac right ventricle morphogenesis
          ventricular cardiac muscle tissue development
          cardiac septum development
          ventricular septum development
          atrial septum primum morphogenesis
          atrial septum secundum morphogenesis
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell-cell signaling
          spermatogenesis
          heart development
          male gonad development
          response to mechanical stimulus
          regulation of gene expression
          negative regulation of autophagy
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          cardiac muscle hypertrophy in response to stress
          signal transduction involved in regulation of gene expression
          BMP signaling pathway
          positive regulation of BMP signaling pathway
          response to retinoic acid
          response to vitamin A
          embryonic heart tube development
          embryonic heart tube anterior/posterior pattern specification
          tube morphogenesis
          atrioventricular canal development
          response to drug
          response to estrogen
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic morphogenesis
          embryonic foregut morphogenesis
          cardiac muscle tissue development
          positive regulation of cardioblast differentiation
          cardiac muscle cell differentiation
          Sertoli cell differentiation
          regulation of cardiac muscle cell proliferation
          positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
          canonical Wnt signaling pathway
          transdifferentiation
          SMAD protein signal transduction
          atrial septum morphogenesis
          lung lobe formation
          intestinal epithelial cell differentiation
          cell growth involved in cardiac muscle cell development
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to gonadotropin stimulus
          cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
          epithelial cell fate commitment
          seminiferous tubule development
          regulation of cardiac muscle cell contraction
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          enhancer sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          transcription coactivator activity
          transcription factor binding
          zinc ion binding
          protein kinase binding
          activating transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          NFAT protein binding
          co-SMAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P486144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160134 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P486144 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P486144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P486144 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P486144 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700934064 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17322 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104032 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104959 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33586 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51028 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700934064 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10784470 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370293_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387894_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387894_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370293_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387894_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370293_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387894_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370293_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012920.rn.1 TC1500001907.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012919.rn.1 TC1500001907.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370293_at - -
          Rat Expression Set 230 1370293_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387894_at - -
          Rat Expression Set 230 1387894_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784470 - -
          Rat Genome U34 Set L22761_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234969_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21428272 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362302 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67639 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline