Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01530753_m1
          See other ADAM10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adam10
          Gene Name:
          ADAM metallopeptidase domain 10
          Gene Aliases:
          MADM
          Chromosome Location:
          Chr.8: 77107536 - 77238652 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01530753_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adam10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019254.1 NP_062127.1 9 - 10 1386 94
          XM_006243369.2 XP_006243431.1 7 - 8 1008 94
          GenBank mRNA Z48444.1 - 4 - 5 564 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001050.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          protein phosphorylation
          proteolysis
          membrane protein ectodomain proteolysis
          negative regulation of cell adhesion
          Notch signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of T cell chemotaxis
          positive regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          response to tumor necrosis factor
          monocyte activation
          regulation of osteoclast differentiation
          PMA-inducible membrane protein ectodomain proteolysis
          constitutive protein ectodomain proteolysis
          endopeptidase activity
          metalloendopeptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding
          SH3 domain binding
          protein kinase binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P343589 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P147040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P147040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P627394 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P152727 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P147040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P152727 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P627394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P152727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P627394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P147040 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P147047 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P147040 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P627394 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918545 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370955_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370955_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388161_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388161_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388161_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388161_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370955_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370955_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800007627.rn.1 TC0800001050.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800007628.rn.1 TC0800001050.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370955_at - -
          Rat Expression Set 230 1370955_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388161_at - -
          Rat Expression Set 230 1388161_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set Z48444cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371646 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365891 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58225 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline