Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01530821_m1
          See other MYO1E GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Myo1e
          Gene Name:
          myosin IE
          Gene Aliases:
          MYR5, Myr3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 76644715 - 76840240 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01530821_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Myo1e
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173101.1 NP_775124.1 24 - 25 3359 67
          GenBank mRNA X74815.1 - 24 - 25 3359 67

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Myo1e

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vasculogenesis
          in utero embryonic development
          kidney development
          glomerular filtration
          nitrogen compound metabolic process
          endocytosis
          metabolic process
          hemopoiesis
          glomerular basement membrane development
          post-embryonic hemopoiesis
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          glomerular visceral epithelial cell development
          motor activity
          calmodulin binding
          ATP binding
          protein complex binding
          phosphatidylinositol binding
          ATPase activity, coupled
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P016813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59570 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016813 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P016813 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P440627 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P451568 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700521145 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52787 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98656 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66587 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104160 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55398 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36386 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63296 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63170 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71632 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2856 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8937 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58207 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65996 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54156 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5944 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700521145 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10911315 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370933_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370933_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370933_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370933_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911315 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21120535 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355707 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54229 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline